Tropodithietic Acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIT1603-1MG BIT1603-5MG
APOSBIT1603-1MGEA 2030 DKK
APOSBIT1603-1MG APOSBIT1603-5MG
Tropodithietic Acid
Tropodithietic Acid
Formel: C₈H₄O₃S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 750590-18-2