DL-Threonin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIT0724-100G BIT0724-250G
APOSBIT0724-100GEA 933 DKK
APOSBIT0724-100G APOSBIT0724-250G
DL-Threonin
DL-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Molekylvægt: 119.12 g/mol
Smeltepunkt: 244 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063722
CAS-nummer: 80-68-2