DL-Threonin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
BIT0724-100G
BIT0724-250G
APOSBIT0724-100GEA
1760
DKK
APOSBIT0724-100G
APOSBIT0724-250G
DL-Threonin
DL-Threonin
Formel:
C₄H₉NO₃ Smeltepunkt: 244 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00063722 CAS-nummer: 80-68-2 |