D(+)-Tyrosin ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIT0722-100G BIT0722-25G
APOSBIT0722-100GEA 549 DKK
APOSBIT0722-100G APOSBIT0722-25G
D(+)-Tyrosin ≥99%
D(+)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 310…314 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063073
CAS-nummer: 556-02-5