L(-)-Tyrosin ≥99.5%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIT0721-100G BIT0721-1KG BIT0721-500G
APOSBIT0721-100GEA 164 DKK
APOSBIT0721-100G APOSBIT0721-1KG APOSBIT0721-500G
L(-)-Tyrosin ≥99.5%
L(-)-Tyrosin
Ph.Eur, pyrogen free
Formel: C₉H₁₁NO₃
Smeltepunkt: >300 °C (dec.)
Massefylde: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002606
CAS-nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4