L-Threonin ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIT0719-100G BIT0719-1KG BIT0719-500G
APOSBIT0719-100GEA 164 DKK
APOSBIT0719-100G APOSBIT0719-1KG APOSBIT0719-500G
L-Threonin ≥99%
L-Threonin
USP, pyrogen free
Formel: C₄H₉NO₃
Smeltepunkt: 255…256 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064270
CAS-nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1