Tiamulin fumarate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIT0157-1G BIT0157-250MG BIT0157-5G
APOSBIT0157-1GEA 600 DKK
APOSBIT0157-1G APOSBIT0157-250MG APOSBIT0157-5G
Tiamulin fumarate
Tiamulin fumarate
  • Antibodies
Formel: C₃₂H₅₁NO₈S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00145407
CAS-nummer: 55297-96-6