D(+)-Trehalose dihydrat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIT0136-100G BIT0136-500G BIT0136-1KG
APOSBIT0136-100GEA 162 DKK
APOSBIT0136-100G APOSBIT0136-500G APOSBIT0136-1KG
D(+)-Trehalose dihydrat
D(+)-Trehalose dihydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Smeltepunkt: 97…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00071594
CAS-nummer: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6