TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: TCEP HCl
BIT0122-10G BIT0122-25G BIT0122-5G
APOSBIT0122-10GEA 933 DKK
APOSBIT0122-10G APOSBIT0122-25G APOSBIT0122-5G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Used in the reduction of disulphide groups.
  • Water soluble
  • More stablethan DTT
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
Molekylvægt: 286.65 g/mol
Smeltepunkt: 177…178 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00145469
CAS-nummer: 51805-45-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 II