3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BISY007-1G BISY007-5G
APOSBISY007-1GEA 709 DKK
APOSBISY007-1G APOSBISY007-5G
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Formel: C₁₀H₁₄O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074970
CAS-nummer: 34819-86-8