PX 12
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BISN0324-5MG BISN0324-50MG BISN0324-100MG
APOSBISN0324-5MGEA 687 DKK
APOSBISN0324-5MG APOSBISN0324-50MG APOSBISN0324-100MG
PX 12
PX 12
Formel: C₇H₁₂N₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18086851
CAS-nummer: 141400-58-0