Shikonin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BISN0323-10MG BISN0323-50MG BISN0323-100MG
APOSBISN0323-10MGEA 545 DKK
APOSBISN0323-10MG APOSBISN0323-50MG APOSBISN0323-100MG
Shikonin
Shikonin
Formel: C₁₆H₁₆O₅
Smeltepunkt: 147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075680
CAS-nummer: 517-89-5