Kaempferol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
BISN0318-100MG BISN0318-250MG
APOSBISN0318-100MGEA 818 DKK
APOSBISN0318-100MG APOSBISN0318-250MG
Kaempferol
Kaempferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016938
CAS-nummer: 520-18-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III