CH4987655
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: RO4987655, 3,4-Difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-N-(2-hydroxyethoxy)-5-((3-oxo-1,2-oxazinan-2-yl)methyl)benzamide
BISN0293-5MG BISN0293-10MG
APOSBISN0293-5MGEA 3120 DKK
APOSBISN0293-5MG APOSBISN0293-10MG
CH4987655
CH4987655
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₀H₁₉F₃IN₃O₅
Molekylvægt: 565.3 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19443685
CAS-nummer: 874101-00-5