SD-06
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BISN0285-1MG BISN0285-5MG BISN0285-10MG
APOSBISN0285-1MGEA 284 DKK
APOSBISN0285-1MG APOSBISN0285-5MG APOSBISN0285-10MG
SD-06
SD-06
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₀H₂₀ClN₅O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17019341
CAS-nummer: 271576-80-8