Skepinone-L
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BISN0248-1MG BISN0248-5MG BISN0248-10MG
APOSBISN0248-1MGEA 774 DKK
APOSBISN0248-1MG APOSBISN0248-5MG APOSBISN0248-10MG
Skepinone-L
Skepinone-L
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₄H₂₁F₂NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22572738
CAS-nummer: 1221485-83-1