Pamapimod
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BISN0219-1MG BISN0219-5MG
APOSBISN0219-1MGEA 1430 DKK
APOSBISN0219-1MG APOSBISN0219-5MG
Pamapimod
Pamapimod
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₉H₂₀F₂N₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14105621
CAS-nummer: 449811-01-2