UNC0224 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 7-(3-(Dimethylamino)propoxy)-6-methoxy-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)quinazolin-4-amine
BISN0023-5MG BISN0023-10MG BISN0023-25MG
APOSBISN0023-5MGEA 1210 DKK
APOSBISN0023-5MG APOSBISN0023-10MG APOSBISN0023-25MG
UNC0224 98%
UNC0224
UNC0224 is a selective inhibitor of G9a with IC50 of 15 nM.
Formel: C₂₆H₄₃N₇O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18251564
CAS-nummer: 1197196-48-7