Sinapinsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
BIS8112-5G BIS8112-25G BIS8112-100G
APOSBIS8112-5GEA 164 DKK
APOSBIS8112-5G APOSBIS8112-25G APOSBIS8112-100G
Sinapinsyre 98%
Sinapinsyre
  • Protein
Formel: C₁₁H₁₂O₅
Smeltepunkt: 195…202 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004401
CAS-nummer: 530-59-6
EINECS: 208-487-3