Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Spermine Dihydrate
BIS5944-25G BIS5944-5G
APOSBIS5944-25GEA 3140 DKK
APOSBIS5944-25G APOSBIS5944-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Formel: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
Smeltepunkt: 63…64 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 403982-64-9
UN nummer: 3259
ADR: 8 II