Spermidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
BIS5620-25G BIS5620-5G BIS5620-50G
APOSBIS5620-25GEA 2360 DKK
APOSBIS5620-25G APOSBIS5620-5G APOSBIS5620-50G
Spermidin
Spermidin
Used in the isolation of chromosomes.
Formel: C₇H₁₉N₃
Molekylvægt: 145.25 g/mol
Kogepunkt: 246
Smeltepunkt: 24 °C
Massefylde: 0.925 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008229
CAS-nummer: 124-20-9
UN nummer: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08893