3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
BIS1001-100G BIS1001-25G BIS1001-500G
APOSBIS1001-100GEA 796 DKK
APOSBIS1001-100G APOSBIS1001-25G APOSBIS1001-500G
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyd 98%
Syringaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₄
Kogepunkt: 192…193 °C/14mmHg
Smeltepunkt: 110…113 °C
Massefylde: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006943
CAS-nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5