L(+)-Serin ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
BIS0718-100G BIS0718-1KG BIS0718-500G
APOSBIS0718-100GEA 164 DKK
APOSBIS0718-100G APOSBIS0718-1KG APOSBIS0718-500G
L(+)-Serin ≥99%
L(+)-Serin
USP, pyrogen free
  • Cell culture tested
Formel: C₃H₇NO₃
Molekylvægt: 105.09 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 214…224 °C
Massefylde: 0.67 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064224
CAS-nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846