Riboflavin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
BIR0613-100G BIR0613-25G
APOSBIR0613-100GEA 218 DKK
APOSBIR0613-100G APOSBIR0613-25G
Riboflavin
Riboflavin
Formel: C₁₇H₂₀N₄O₆
Molekylvægt: 376.37 g/mol
Smeltepunkt: 290 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005022
CAS-nummer: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367