Gellan gum, powder
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG434-100G BIPG434-1KG BIPG434-500G
APOSBIPG434-100GEA 709 DKK
APOSBIPG434-100G APOSBIPG434-1KG APOSBIPG434-500G
Gellan gum, powder
Gellan gum
Smeltepunkt: >70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00131909
CAS-nummer: 71010-52-1