Azido-PEG11-Amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIPG1886-100MG BIPG1886-1G BIPG1886-500MG
APOSBIPG1886-100MGEA 4860 DKK
APOSBIPG1886-100MG APOSBIPG1886-1G APOSBIPG1886-500MG
Azido-PEG11-Amine
Azido-PEG11-Amine
Formel: C₂₄H₅₀N₄O₁₁
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1800414-71-4