Boc-Amino-PEG3-Amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1811-100MG BIPG1811-50MG BIPG1811-250MG
APOSBIPG1811-100MGEA 933 DKK
APOSBIPG1811-100MG APOSBIPG1811-50MG APOSBIPG1811-250MG
Boc-Amino-PEG3-Amine
Boc-Amino-PEG3-Amine
Formel: C₁₃H₂₈N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16619220
CAS-nummer: 101187-40-0