Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2'-(ethylenedioxy)diethylamine, N-Boc-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl [2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamate, [2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamic acid tert-Butyl ester, N-Boc-2,2'-(ethylenedioxy)diethylamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl (2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
BIPG1810-1G BIPG1810-5G
APOSBIPG1810-1GEA 654 DKK
APOSBIPG1810-1G APOSBIPG1810-5G
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA 98%
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA
Formel: C₁₁H₂₄N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788155
CAS-nummer: 153086-78-3