t-Boc-N-amido-PEG4-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1802-500MG BIPG1802-100MG BIPG1802-1G
APOSBIPG1802-500MGEA 2080 DKK
APOSBIPG1802-500MG APOSBIPG1802-100MG APOSBIPG1802-1G
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
Formel: C₁₆H₃₁NO₈
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 756525-91-4