2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propargyl-PEG1-amine, Propargyl-PEG1-NH2
BIPG1722-100MG BIPG1722-250MG
APOSBIPG1722-100MGEA 208 DKK
APOSBIPG1722-100MG APOSBIPG1722-250MG
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Formel: C₅H₉NO
Massefylde: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16713446
CAS-nummer: 122116-12-5
UN nummer: 2734
ADR: 8+3,II