t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1661-1G BIPG1661-5G
APOSBIPG1661-1GEA 3270 DKK
APOSBIPG1661-1G APOSBIPG1661-5G
t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
Formel: C₁₃H₂₇NO₆
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD07779195
CAS-nummer: 106984-09-2