Methyl-PEG12-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-Dodecaoxaoctatriacontan-38-oic acid, m-PEG12-acid
BIPG1551-100MG BIPG1551-50MG
APOSBIPG1551-100MGEA 3550 DKK
APOSBIPG1551-100MG APOSBIPG1551-50MG
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Formel: C₂₆H₅₂O₁₄
Molekylvægt: 588.69 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08274611
CAS-nummer: 2135793-73-4