Mal-amido-PEG4-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 19-Maleimido-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoic acid, 1-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oic acid
BIPG1473-1G BIPG1473-250MG
APOSBIPG1473-1GEA 1290 DKK
APOSBIPG1473-1G APOSBIPG1473-250MG
Mal-amido-PEG4-acid
Mal-amido-PEG4-acid
Formel: C₁₈H₂₈N₂O₉
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13184954
CAS-nummer: 1263045-16-4