(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIPG1400-100MG BIPG1400-1G
APOSBIPG1400-100MGEA 409 DKK
APOSBIPG1400-100MG APOSBIPG1400-1G
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
Formel: C₃₀H₄₁NO₁₀
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656474
CAS-nummer: 882847-34-9