Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIPG1397-500MG BIPG1397-1G BIPG1397-100MG
APOSBIPG1397-500MGEA 382 DKK
APOSBIPG1397-500MG APOSBIPG1397-1G APOSBIPG1397-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Formel: C₂₄H₂₉NO₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 867062-95-1