Biotin-PEG4-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1199-100MG BIPG1199-250MG
APOSBIPG1199-100MGEA 1590 DKK
APOSBIPG1199-100MG APOSBIPG1199-250MG
Biotin-PEG4-acid
Biotin-PEG4-acid
Formel: C₂₁H₃₇N₃O₈S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08457831
CAS-nummer: 721431-18-1