Amino-PEG8-t-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1076-250MG BIPG1076-100MG BIPG1076-500MG
APOSBIPG1076-250MGEA 1790 DKK
APOSBIPG1076-250MG APOSBIPG1076-100MG APOSBIPG1076-500MG
Amino-PEG8-t-butyl ester
Amino-PEG8-t-butyl ester
Formel: C₂₃H₄₇NO₁₀
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11041142
CAS-nummer: 756526-06-4