Amino-PEG6-t-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1075-250MG BIPG1075-100MG BIPG1075-500MG
APOSBIPG1075-250MGEA 933 DKK
APOSBIPG1075-250MG APOSBIPG1075-100MG APOSBIPG1075-500MG
Amino-PEG6-t-butyl ester
Amino-PEG6-t-butyl ester
Formel: C₁₉H₃₉NO₈
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13184944
CAS-nummer: 1286281-32-0