Amino-PEG4-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1033-100MG BIPG1033-250MG BIPG1033-500MG
APOSBIPG1033-100MGEA 1040 DKK
APOSBIPG1033-100MG APOSBIPG1033-250MG APOSBIPG1033-500MG
Amino-PEG4-acid
Amino-PEG4-acid
Formel: C₁₁H₂₃NO₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11041129
CAS-nummer: 663921-15-1