1,4-Diazacyclohexan-1,4-di(2-ethansulfonsyre) Natrium salt ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) monosodium salt, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid monosodium salt, PIPES-Na, Sodium hydrogen piperazine-1,4-diethanesulphonate, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid monosodium salt, Monosodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
BIP1705-100G BIP1705-500G
APOSBIP1705-100GEA 436 DKK
APOSBIP1705-100G APOSBIP1705-500G
1,4-Diazacyclohexan-1,4-di(2-ethansulfonsyre) Natrium salt ≥97%
1,4-Diazacyclohexan-1,4-di(2-ethansulfonsyre) Natrium salt
  • Buffer
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065472
CAS-nummer: 10010-67-0