Pterostilbene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, 4-[(E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
BIP1700-5G BIP1700-10G BIP1700-25G
APOSBIP1700-5GEA 273 DKK
APOSBIP1700-5G APOSBIP1700-10G APOSBIP1700-25G
Pterostilbene
Pterostilbene
Formel: C₁₆H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00238710
CAS-nummer: 537-42-8
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III