L-Phenylalanin ≥99.5%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: L-α-Phenylalanin
BIP0716-100G BIP0716-1KG BIP0716-500G
APOSBIP0716-100GEA 164 DKK
APOSBIP0716-100G APOSBIP0716-1KG APOSBIP0716-500G
L-Phenylalanin ≥99.5%
L-Phenylalanin
USP, Pyrogen free
Formel: C₉H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 270…275 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1