PIPES dikaliumsalt ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIP0706-100G BIP0706-500G
APOSBIP0706-100GEA 666 DKK
APOSBIP0706-100G APOSBIP0706-500G
PIPES dikaliumsalt ≥95%
PIPES dikaliumsalt
  • Buffer
Formel: C₈H₁₆N₂O₆S₂K₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 108321-27-3