PIPES dinatriumsalt ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid disodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) disodium salt, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid disodium salt, PIPES-Na2, 1,4-Piperazinediethanesulphonic acid disodium salt, Disodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
BIP0704-100G BIP0704-500G BIP0704-1KG
APOSBIP0704-100GEA 164 DKK
APOSBIP0704-100G APOSBIP0704-500G APOSBIP0704-1KG
PIPES dinatriumsalt ≥98%
PIPES dinatriumsalt
  • Buffer
Formel: C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂
Molekylvægt: 346.34 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064349
CAS-nummer: 76836-02-7