Phthalaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
BIP0693-25G BIP0693-5G
APOSBIP0693-25GEA 186 DKK
APOSBIP0693-25G APOSBIP0693-5G
Phthalaldehyd
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Kogepunkt: 83 °C/0,8mmHg
Smeltepunkt: 53…57 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 132 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003335
CAS-nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,II