Pyridoxin hydrochlorid ≥99.5%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIP0612-100G BIP0612-500G BIP0612-250G
APOSBIP0612-100GEA 538 DKK
APOSBIP0612-100G APOSBIP0612-500G APOSBIP0612-250G
Pyridoxin hydrochlorid ≥99.5%
Pyridoxin hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₃
Smeltepunkt: 214…215 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012807
CAS-nummer: 58-56-0
EINECS: 200-386-2