Toluen-α-sulfonylfluorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIP0329-100G BIP0329-250G BIP0329-25G
APOSBIP0329-100GEA 1120 DKK
APOSBIP0329-100G APOSBIP0329-250G APOSBIP0329-25G
Toluen-α-sulfonylfluorid 99%
Toluen-α-sulfonylfluorid
Formel: C₇H₇FO₂S
Smeltepunkt: 92…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007424
CAS-nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN nummer: 2928
ADR: 6.1+8,II