Olie rød O
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIO1320-100G BIO1320-25G
APOSBIO1320-100GEA 654 DKK
APOSBIO1320-100G APOSBIO1320-25G
Olie rød O
Oil red O
Formel: C₂₆H₂₄N₄O
Smeltepunkt: 120…126 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003898
CAS-nummer: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3