Nalidixic acid sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
BIN4302-100G BIN4302-25G BIN4302-5G
APOSBIN4302-100GEA 2460 DKK
APOSBIN4302-100G APOSBIN4302-25G APOSBIN4302-5G
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
Inhibitor of bacterial DNA polymerase.
Formel: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Molekylvægt: 254.22 g/mol
Smeltepunkt: >280 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064376
CAS-nummer: 3374-05-8
EINECS: 222-159-7