Nile red
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
BIN0465-1G BIN0465-250MG BIN0465-5G
APOSBIN0465-1GEA 1070 DKK
APOSBIN0465-1G APOSBIN0465-250MG APOSBIN0465-5G
Nile red
Nile red
Formel: C₂₀H₁₈N₂O₂
Molekylvægt: 318.38 g/mol
Smeltepunkt: 203…205 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011639
CAS-nummer: 7385-67-3